Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 296,00 zł |
Informacje o tej pozycji
296,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
assay
99.7% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.529 (lit.)
bp
150 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
density
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
C=CCN=C=S
InChI
1S/C4H5NS/c1-2-3-5-4-6/h2H,1,3H2
InChI key
ZOJBYZNEUISWFT-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description PESTANAL®, analytical standard | description ≥95%, FCC | description 95% | description 97% |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| application(s) agriculture | application(s) flavors and fragrances | application(s) - | application(s) - |
| format neat | format - | format - | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 400, 300 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| grade analytical standard | grade Kosher, Halal | grade - | grade - |
| assay 99.7% (GC) | assay ≥95% | assay 95% | assay 97% |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Allyl isothiocyanate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
113.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
45 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
A quelle température se conserve l'Allyl isothiocyanate? Merci
1 answer-
This product should be stored in room temperature.