Przejdź do
36684
3-Aminophenol
PESTANAL®, analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
201,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NC6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
109.13
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-711-2
Beilstein/REAXYS Number:
636059
MDL number:
eCl@ss:
25140904
201,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
164 °C/11 mmHg (lit.)
mp
120-124 °C (lit.)
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
Nc1cccc(O)c1
InChI
1S/C6H7NO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H,7H2
InChI key
CWLKGDAVCFYWJK-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1002421026004GSK5305
m-aminofenol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1026004
m-aminofenol
description
PESTANAL®, analytical standard
description
98%
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
-
format
neat
format
-
format
neat
format
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
grade
analytical standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
product line
PESTANAL®
product line
-
product line
-
product line
-
mp
120-124 °C (lit.)
mp
120-124 °C (lit.)
mp
120-124 °C (lit.)
mp
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Aminophenol
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 2
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
591-27-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)