Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 143,00 zł |
Informacje o tej pozycji
143,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
assay
98-100% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
204-210 °C (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
Nc1ccccn1
InChI
1S/C5H6N2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H2,6,7)
InChI key
ICSNLGPSRYBMBD-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description PESTANAL®, analytical standard | description purum, ≥98.0% (NT) | description 99% | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| format neat | format - | format - | format neat |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| assay 98-100% (GC) | assay ≥98.0% (NT) | assay 99% | assay - |
| grade analytical standard | grade purum | grade - | grade pharmaceutical primary standard |
| product line PESTANAL® | product line - | product line - | product line - |
| bp 204-210 °C (lit.) | bp - | bp - | bp 204-210 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Aminopyridine
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
197.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
92 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?