Informacje o tej pozycji
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
222 °C (lit.)
mp
61-64 °C (lit.)
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
Cc1cc(C)cc(O)c1
InChI
1S/C8H10O/c1-6-3-7(2)5-8(9)4-6/h3-5,9H,1-2H3
InChI key
TUAMRELNJMMDMT-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,5-Dimethylphenol
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?