Przejdź do
367648
Disperse Blue 14
Dye content 97 %
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
661,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H14N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.29
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
Colour Index Number:
61500
NACRES:
NA.47
EC Number:
219-602-1
MDL number:
661,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
96.5-103.5%
Quality Segment
form
powder
composition
Dye content, 97%
mp
220-222 °C (lit.)
solubility
acetonitrile: 10 mg/mL
λmax
595 nm, 644 nm (2nd)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CNc1ccc(NC)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C16H14N2O2/c1-17-11-7-8-12(18-2)14-13(11)15(19)9-5-3-4-6-10(9)16(14)20/h3-8,17-18H,1-2H3
InChI key
QOSTVEDABRQTSU-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
21620
description
Dye content 97 %
description
suitable for microscopy
solubility
acetonitrile: 10 mg/mL
solubility
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
form
powder
form
-
assay
96.5-103.5%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)