Przejdź do
36906
PCB No 28, 52, 101, 138, 153, 180 solution
analytical standard, 6 PCB according to TrinkwV (BRD) method, in isooctane
Synonim(y):
PCB standard solution 6
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
718,00 zł
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1900,00 zł
Informacje o tej pozycji
Ballschmiter Number:
28,52,101,138,153,180
EC Number:
208-759-1
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
718,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
quality
6 PCB according to TrinkwV (BRD) method
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
in isooctane
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
multi-component solution
storage temp.
2-8°C
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
Contains 10 ng/μl of:
2,4,4′-PCB, 2,2′,5,5′-PCB, 2,2′,4,5,5′-PCB, 2,2′,3,4,4′,5-PCB, 2,2′,4,4′,5,5′-PCB, 2,2′,3,4,4′,5,5′-PCB
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
369893560235494
PCB No 153 analytical standard
Supelco
35602
PCB No 153
PCB No 138 analytical standard
Supelco
35494
PCB No 138
description
analytical standard, 6 PCB according to TrinkwV (BRD) method, in isooctane
description
analytical standard, 10 μg/mL in isooctane
description
analytical standard
description
analytical standard
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
chromatography: suitable, HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, chromatography: suitable, HPLC: suitable
technique(s)
chromatography: suitable, HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Wo kann ich sehen welche Konzentration der Standard hat? Wo sehe ich welche Kongenere in den Verschiedenen "PCB-Mix" enthalten sind. Es fehlt mir die übersicht, welche früher durch den Katalog geboten wurde.
    1 answer
    1. The nominal concentrations can be found in the contents subsection of the description section on this product webpage. The actual concentrations can be found in the documents section, by selecting the individual lot of interest.