Przejdź do
36918
2,4,6-Tribromophenol
analytical standard
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Br3C6H2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.80
EC Number:
204-278-6
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
776920
MDL number:
eCl@ss:
25140904
grade
analytical standard
vapor density
11.4 (vs air)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
282-290 °C/746 mmHg (lit.)
mp
90-94 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
Oc1c(Br)cc(Br)cc1Br
InChI
1S/C6H3Br3O/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H
InChI key
BSWWXRFVMJHFBN-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,4,6-Tribromophenol
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)