Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 293,00 zł |
Informacje o tej pozycji
293,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
3.72 (vs air)
vapor pressure
0.3 mmHg ( 20 °C)
autoignition temp.
1110 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
1.47 %, 148 °F
technique(s)
chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
bp
191 °C (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
Cc1ccccc1O
InChI
1S/C7H8O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5,8H,1H3
InChI key
QWVGKYWNOKOFNN-UHFFFAOYSA-N
General description
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Application
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description analytical standard | description ReagentPlus®, ≥99% | description ≥99% |
| technique(s) chromatography: suitable, HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| application(s) agriculture | application(s) - | application(s) flavors and fragrances |
| format neat | format - | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 400, 300 |
| grade analytical standard | grade - | grade Halal, Kosher |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under o-Cresol
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
177.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
81.0 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?