Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 256,00 zł |
Informacje o tej pozycji
256,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
contains
100 ppm hydroquinone as stabilizer
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
CC(Cl)Cl
InChI
1S/C2H4Cl2/c1-2(3)4/h2H,1H3
InChI key
SCYULBFZEHDVBN-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description analytical standard, contains 100 ppm hydroquinone as stabilizer | description certified reference material, 5000 μg/mL in methanol | description certified reference material, 200 μg/mL in methanol |
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable, chromatography: suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable, chromatography: suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, chromatography: suitable, HPLC: suitable |
| format neat | format single component solution | format single component solution |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| grade analytical standard | grade TraceCERT®, certified reference material | grade TraceCERT®, certified reference material |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
14.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-10.0 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-34-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?