Przejdź do
36978
Pesticide standard 17 solution
PESTANAL®, analytical standard, according to DIN 38407, in acetonitrile
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
441,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-835-2
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
441,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
agency
according to DIN 38407
product line
PESTANAL®
quality
in acetonitrile
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
format
multi-component solution
storage temp.
2-8°C
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
10 μg/mL each: atrazin, atrazin-desethyl, cyanazin, sebuthylazin, simazin, terbuthylazin, hexazinon, chlortoluron, diuron, isoproturon, linuron, methabenzthiazuron, metobromuron, metoxuron, monolinuron, metazoachlor, metolachlor
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
48858U
description
PESTANAL®, analytical standard, according to DIN 38407, in acetonitrile
description
in methanol: methylene chloride (98:2) (varied), TraceCERT®, analytical standard
format
multi-component solution
format
multi-component solution
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
agency
according to DIN 38407
agency
EPA 608,625,IP-8,TO-4,TO-10
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
TraceCERT®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)