Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3650,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3650,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.[H][C@]12C[C@H](C[C@]([H])(N1C)[C@]3([H])O[C@]23[H])OC(=O)[C@H](CO)c4ccccc4
InChI
1S/C17H21NO4.ClH/c1-18-13-7-11(8-14(18)16-15(13)22-16)21-17(20)12(9-19)10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,11-16,19H,7-9H2,1H3;1H/t11-,12-,13-,14+,15-,16+;/m1./s1
InChI key
KXPXJGYSEPEXMF-MOUKNHLCSA-N
Gene Information
human ... CHRM1(1128)
General description
For the analysis of the phytotoxins.
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description >95% (HPLC), powder | description ≥98% (HPLC), powder |
| application(s) cleaning products | application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) - |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| format neat | format neat | format - | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade analytical standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?