Przejdź do
37039
Fluoroimide
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
2,3-Dichloro-N-(4-fluorophenyl)maleimide, 3,4-Dichloro-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione, N-(4-Fluorophenyl)dichloromaleimide, NSC 622384
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H4Cl2FNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.05
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
1534427
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
Fc1ccc(cc1)N2C(=O)C(Cl)=C(Cl)C2=O
InChI
1S/C10H4Cl2FNO2/c11-7-8(12)10(16)14(9(7)15)6-3-1-5(13)2-4-6/h1-4H
InChI key
IPENDKRRWFURRE-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)