Merck
37076
Tiadinil
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
5-(3-Chloro-4-methylanilinocarbonyl)-4-methyl-1,2,3-thiadiazole, N-(3-Chloro-4-methylphenyl)-4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxamide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H10ClN3OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.73
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
InChI
1S/C11H10ClN3OS/c1-6-3-4-8(5-9(6)12)13-11(16)10-7(2)14-15-17-10/h3-5H,1-2H3,(H,13,16)
InChI key
VJQYLJSMBWXGDV-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kody zagrożeń
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)