Przejdź do
37468
2′,6′-Dihydroxyacetophenone
suitable for matrix substance for MALDI-MS, ≥99.5%
Synonim(y):
2-Acetyl-1,3-dihydroxybenzene, 2-Acetylresorcinol, DHAP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
322,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(HO)2C6H3COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.15
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-833-6
Beilstein/REAXYS Number:
1366061
MDL number:
eCl@ss:
32120505
Assay:
≥99.5% (HPLC), ≥99.5%
Form:
powder
322,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.5% (HPLC), ≥99.5%
form
powder
analyte chemical class(es)
glycans, lipids, peptides, proteins
technique(s)
MALDI-MS: suitable
mp
156-158 °C (lit.)
solubility
dioxane: 50 mg/mL, clear
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
suitability
suitable for matrix substance for MALDI-MS
SMILES string
CC(=O)c1c(O)cccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-5(9)8-6(10)3-2-4-7(8)11/h2-4,10-11H,1H3
InChI key
YPTJKHVBDCRKNF-UHFFFAOYSA-N
Application
Used with diammonium hydrogen citrate for MALDI-MS of PMP-labeled acidic and neutral glycans.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D107808D107409593753
description
suitable for matrix substance for MALDI-MS, ≥99.5%
description
97%
description
99%
description
97%
assay
≥99.5%, ≥99.5% (HPLC)
assay
97%
assay
99%
assay
97%
solubility
dioxane: 50 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
mp
156-158 °C (lit.)
mp
156-158 °C (lit.)
mp
143-144.5 °C (lit.)
mp
37-41 °C (lit.)
technique(s)
MALDI-MS: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2′,6′-Dihydroxyacetophenone
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)