Przejdź do
37530
2,4-Dihydroxybenzoic acid
purum, ≥98.0% (T)
Synonim(y):
β-Resorcylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(HO)2C6H3CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.12
EC Number:
201-946-9
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1946213
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
assay
≥98.0% (T)
mp
208-211 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C7H6O4/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,8-9H,(H,10,11)
InChI key
UIAFKZKHHVMJGS-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,4-Dihydroxybenzoic acid
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)