Przejdź do
37898
Trinexapac-ethyl
PESTANAL®, analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
547,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H16O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.26
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
eCl@ss:
25140904
547,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, NMR: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
36-39 °C
suitability
passes test for identity (NMR)
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
O=C(CC(C(OCC)=O)CC1=O)C1=C(C2CC2)O
InChI
1S/C13H16O5/c1-2-18-13(17)8-5-9(14)11(10(15)6-8)12(16)7-3-4-7/h7-8,16H,2-6H2,1H3/b12-11-
InChI key
RVKCCVTVZORVGD-QXMHVHEDSA-N
General description
Trinexapac-ethyl, a compound that belongs to the cyclohexanedione group, is a growth regulator, which can find applications in agriculture and horticulture. Its mode of action basically involves the suppression of gibberellin biosynthesis.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CRM69093E01800001235820
description
PESTANAL®, analytical standard
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
technique(s)
NMR: suitable, HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
grade
analytical standard
grade
TraceCERT®, certified reference material
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
product line
PESTANAL®
product line
TraceCERT®
product line
-
product line
-
suitability
passes test for identity (NMR)
suitability
-
suitability
-
suitability
-
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trinexapac-ethyl
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)