Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1520,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1520,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥90.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCC\C=C\C(=O)CCc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C17H24O3/c1-3-4-5-6-7-8-15(18)11-9-14-10-12-16(19)17(13-14)20-2/h7-8,10,12-13,19H,3-6,9,11H2,1-2H3/b8-7+
InChI key
OQWKEEOHDMUXEO-BQYQJAHWSA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description ≥90% (HPLC) | description analytical standard | description phyproof® Reference Substance |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - |
| application(s) food and beverages | application(s) metabolomics | application(s) cleaning products | application(s) - |
| format neat | format - | format neat | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| grade analytical standard | grade - | grade analytical standard | grade primary reference standard |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under [6]-Shogaol
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![[6]-Shogaol analytical standard](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/378/737/6e6bd2f9-0152-45e1-8006-344ca92937be/640/6e6bd2f9-0152-45e1-8006-344ca92937be.png)
![[6]-Gingerol analytical standard](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/259/444/6877889c-1cc0-47f5-b807-f847deadec1d/640/6877889c-1cc0-47f5-b807-f847deadec1d.png)