Przejdź do
394874
1-(Trimethylsilyl)imidazole
derivatization grade (GC derivatization), LiChropur™
Synonim(y):
TSIM, N-Trimethylsilylimidazole, TMSI
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
494,00 zł
10 x 1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1610,00 zł
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2370,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12N2Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.26
UNSPSC Code:
41115716
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
242-040-3
Beilstein/REAXYS Number:
606148
MDL number:
eCl@ss:
27150601
Assay:
≥94.0%
494,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
derivatization grade (GC derivatization)
Quality Segment
assay
≥94.0%
quality
LiChropur™
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, gas chromatography (GC): suitable, ion chromatography: suitable
refractive index
n20/D 1.475 (lit.)
bp
93-94 °C/14 mmHg (lit.)
density
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)n1ccnc1
InChI
1S/C6H12N2Si/c1-9(2,3)8-5-4-7-6-8/h4-6H,1-3H3
InChI key
YKFRUJSEPGHZFJ-UHFFFAOYSA-N
General description
1-(Trimethylsilyl)imidazole (TMSIM) has high silyl donor ability. It does not react with amino groups and also does not help in formation of enol-ether on unprotected ketone groups. It is useful as a silylating agent for ecdysones, norepinephrine, dopamine, steroids, sugars, sugar phosphates and ketose isomers.
Powerful silylating agent, particularly for alcohols; Synthesis of acyl imidazolides
Application
1-(Trimethylsilyl) imidazole may be used for the synthesis an O-silylated derivative of a hexahomotriazacalix[3]arene. It may also be used for the silylation of Ti-MCM-41 catalyst, to study its effect on the olefin epoxidation with aqueous H2O2, 1-(Trimethylsilyl) imidazole was found to improve the hydrophobicity and the catalytic performance of Ti-MCM-41.
Learn more in the Product Information
Other Notes
Reagent for trimethylsilyl and trimethylsilyl ether.
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1535839275192718
description
derivatization grade (GC derivatization), LiChropur™
description
96%
description
≥98.0%
description
derivatization grade (GC derivatization), LiChropur™
assay
≥94.0%
assay
96%
assay
≥98.0%, ≥98.0% (T)
assay
-
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
density
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.956 g/mL at 25 °C (lit.), 0.957 g/mL at 20 °C
density
0.98 g/mL at 20 °C
bp
93-94 °C/14 mmHg (lit.)
bp
93-94 °C/14 mmHg (lit.)
bp
93-94 °C/14 mmHg (lit.)
bp
-
refractive index
n20/D 1.475 (lit.)
refractive index
n20/D 1.475 (lit.)
refractive index
n20/D 1.475 (lit.)
refractive index
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(Trimethylsilyl)imidazole
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
42.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
6 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. 本品は日本薬局方試薬の規格にあります屈折率1.4744~1.4764に合致する試薬の提供は可能ですか?
    1 answer
    1. This product is intended for general laboratory research use and is not tested against any agency compendia or standard, including the Japanese Pharmacopoeia (JP). The refractive index has not been determined. Note that product 153583 lists a refractive index of 1.475, however this is not a specification and the material is not tested on a lot-to-lot basis. Currently, a product option that meets the refractive index specification set forth by the JP is not available.