Przejdź do
40252
N,N-Dimethylformamide diethyl acetal
for esterification of fatty acids, ≥95.0% (GC)
Synonim(y):
1,1-Diethoxy-N,N-dimethylmethylamine, 1,1-Diethoxytrimethylamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
488,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1060,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2NCH(OC2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.22
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-707-9
Beilstein/REAXYS Number:
741889
MDL number:
Assay:
≥95.0% (GC)
488,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
quality
for esterification of fatty acids
color
colorless to yellow
refractive index
n20/D 1.397-1.401, n20/D 1.400 (lit.)
bp
130-133 °C (lit.)
density
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, ether
SMILES string
CCOC(OCC)N(C)C
InChI
1S/C7H17NO2/c1-5-9-7(8(3)4)10-6-2/h7H,5-6H2,1-4H3
InChI key
BWKAYBPLDRWMCJ-UHFFFAOYSA-N
General description
N,N-Dimethylformamide diethyl acetal undergoes Me3SiCl-mediated three-component coupling reaction with alkyne to yield 2,3,4,5-tetrasubstituted pyridine derivatives.
N,N-Dimethylformamide diethyl acetal (DMF diethyl acetal) on reaction with butanol affords N,N-dimethylformamide dibutyl acetal. It participates in various alkylation, formylation, and aminomethylenation reactions. It has been synthesized from N,N-dialkyl(chloromethylene)ammonium chloride.
Application
N,N-Dimethylformamide diethyl acetal is a suitable reagent for the esterification of fatty acids. It is suitable reagent used in the quantification of cocaine and its primary metabolite, benzoyl ecgonine, from a urine matrix by gas chromatography.
Other Notes
Reagent for the esterification of fatty acids; Review
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
142778
description
for esterification of fatty acids, ≥95.0% (GC)
description
95%
assay
≥95.0% (GC)
assay
95%
Quality Level
100
Quality Level
100
density
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.400 (lit.), n20/D 1.397-1.401
refractive index
n20/D 1.400 (lit.)
bp
130-133 °C (lit.)
bp
130-133 °C (lit.)
functional group
ether, amine
functional group
amine, ether
Still not finding the right product?
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
82.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
28 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)