Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1870,00 zł 1589,50 zł |
50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4130,00 zł 3510,50 zł |
Informacje o tej pozycji
1589,50 zł
Cena katalogowa1870,00 złZaoszczędź 15%grade
technical
Quality Segment
assay
≥90% (GC)
form
liquid
bp
56-57 °C/8 mmHg (lit.)
density
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, ether
SMILES string
CN(C)C(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H25NO2/c1-10(2,3)13-9(12(7)8)14-11(4,5)6/h9H,1-8H3
InChI key
DBNQIOANXZVWIP-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description technical, ≥90% (GC) | description derivatization grade (GC derivatization), LiChropur™ | description technical grade, 93% | description 98% |
| assay ≥90% (GC) | assay ≥90.0% | assay 93% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bp 56-57 °C/8 mmHg (lit.) | bp 56-57 °C/8 mmHg (lit.) | bp 39-41 °C/0.3 mmHg (lit.) | bp 196-198 °C (lit.) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| density 0.848 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.848 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.896 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.799 g/mL at 25 °C (lit.) |
| grade technical | grade derivatization grade (GC derivatization) | grade technical grade | grade - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N-Dimethylformamide di-tert-butyl acetal
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?