Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 841,00 zł |
Informacje o tej pozycji
841,00 zł
Quality Segment
agency
according to ISO 11290-1:2017, according to ISO 11290-2:2017
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
cannabis testing, microbiology
storage temp.
2-8°C
Application
Preparation Note
Other Notes
Ceftazidime 10.0 mg
Nalidixic acid sodium salt 10.0 mg
Amphotericin B 5.0 mg
Polymyxin B sulfate 38350 IU
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for microbiology | description suitable for microbiology | description suitable for microbiology | description suitable for microbiology |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| application(s) cannabis testing, microbiology | application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) microbiology, environmental |
| agency according to ISO 11290-2:2017, according to ISO 11290-1:2017 | agency according to ISO 11290-2:2017, according to ISO 11290-1:2017 | agency according to GB 4789.30-2016 | agency according to ISO 10272-2:2017, according to ISO 10272-1:2017 |
microbialanalysis | microbialanalysis | - | - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?