Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 348,00 zł |
Informacje o tej pozycji
348,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
optical activity
[α]20/D -104±4° in chloroform
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
clinical testing
format
neat
SMILES string
OC(C(C1=O)=CN2C(C1=CC(F)=C3N4CCN(C)CC4)=C3OC[C@@H]2C)=O
InChI
1S/C18H20FN3O4/c1-10-9-26-17-14-11(16(23)12(18(24)25)8-22(10)14)7-13(19)15(17)21-5-3-20(2)4-6-21/h7-8,10H,3-6,9H2,1-2H3,(H,24,25)/t10-/m0/s1
InChI key
GSDSWSVVBLHKDQ-JTQLQIEISA-N
General description
Application
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description 98.0-102.0% anhydrous basis (HPLC) | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable, chromatography: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| application(s) clinical testing | application(s) - | application(s) - | application(s) pharmaceutical |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
| grade analytical standard | grade - | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay 98.0-102.0% anhydrous basis (HPLC) | assay - | assay - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Levofloxacin
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?