Przejdź do
40952
Nickels and Leesment ChromoSelect Selective Supplement
suitable for microbiology
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 vials
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
617,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41171614
617,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
sterile
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Lactococcus spp., Leuconostoc spp.
Application
An antibiotic supplement used for the selective isolation of citrate-fermenting lactic acid bacteria.
Other Notes
Composition:
(per vial, sufficient for 500 ml)
Vancomycin 100 mg
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
681098592755286
description
suitable for microbiology
description
NutriSelect® Plus, powder, for Lactococcus spp., for Leuconostoc spp., pack of 500 g, suitable for microbiology
description
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
description
suitable for microbiology
application(s)
microbiology, environmental
food and beverages
application(s)
bioburden testing
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
microbiology, agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
application(s)
microbiology, clinical testing
environmental
food and beverages
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
suitability
Leuconostoc spp., Lactococcus spp.
suitability
Lactococcus spp., Leuconostoc spp.
suitability
selective and differential for enterobacteriaceae, selective and differential for coliforms, selective and differential for Enterobacter spp., selective and differential for Citrobacter spp., selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for Shigella spp., selective and differential for Salmonella spp.
suitability
Enterococcus spp.
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)