Przejdź do
40982
Maize GMO Standard ERM-BF423
Set for 0%, 0.1%, 1%, 10% MIR604
Synonim(y):
GVO Standard ERM-BF423, Maize MIR604
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 set
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1490,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116107
1490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioChemika
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
microbiology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
format
matrix material
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Maize GMO Standard ERM-BF423
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)