Przejdź do
41284
Trimethylamine hydrochloride
analytical standard
Synonim(y):
Trimethylammonium chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
302,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3N · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
95.57
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-810-0
Beilstein/REAXYS Number:
3905063
MDL number:
302,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.5% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤1.5% water
mp
283-284 °C (dec.) (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
Cl[H].CN(C)C
InChI
1S/C3H9N.ClH/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H
InChI key
SZYJELPVAFJOGJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Trimethylamine hydrochloride may be used as an analytical standard for the determination of trimethylamine (TMA) in the following:
  • Meat food products using ion mobility spectrometry (IMS).
  • Fish samples using capillary gas chromatography (GC), high-resolution gas chromatography (HRGC)-olfactometry and ion interaction chromatography (ion-pair chromatography).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T72761
description
analytical standard
description
98%
grade
analytical standard
grade
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
-
format
neat
format
-
mp
283-284 °C (dec.) (lit.)
mp
283-284 °C (dec.) (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trimethylamine hydrochloride
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)