Przejdź do
41373
Heptenophos
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
7-Chlorobicyclo[3.2.0]hepta-2,6-dien-6-yl dimethyl phosphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H12ClO4P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.62
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
245-737-0
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Nie można obecnie kupić produktu 41373. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
carbon content, 42.27-43.99%
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
COP(=O)(OC)OC1=C(Cl)C2C=CCC12
InChI
1S/C9H12ClO4P/c1-12-15(11,13-2)14-9-7-5-3-4-6(7)8(9)10/h3-4,6-7H,5H2,1-2H3
InChI key
GBAWQJNHVWMTLU-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1800067
description
PESTANAL®, analytical standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
format
neat
format
neat
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
product line
PESTANAL®
product line
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
see USP product information sheet
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)