Przejdź do
41513
2-Hexanol
analytical standard
Synonim(y):
(±)-2-Hexanol, Butyl methyl carbinol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3CH(OH)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.17
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-971-4
Beilstein/REAXYS Number:
1718996
MDL number:
eCl@ss:
32129103
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
refractive index
n20/D 1.414 (lit.), n20/D 1.415
bp
136 °C (lit.)
density
0.814 g/mL at 20 °C, 0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCCCC(C)O
InChI
1S/C6H14O/c1-3-4-5-6(2)7/h6-7H,3-5H2,1-2H3
InChI key
QNVRIHYSUZMSGM-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Hexanol is a volatile aromatic alcohol abundantly occurring in various plant materials. It is often found as a constituent of food and beverages.
Application
2-Hexanol may be used as an analytical standard for the determination of the analyte in biological samples, fruits, soymilk, food, and aqueous samples by various chromatography techniques.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Hexanol
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
114.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
46 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
626-93-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)