Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 641,00 zł |
Informacje o tej pozycji
641,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
assay
≥94.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
carbon content, 37.04% , hydrogen content, 1.04% , nitrogen content, 14.4%
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
189-190 °C
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
Nc1c(c(nn1-c2c(Cl)cc(cc2Cl)C(F)(F)F)C#N)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H4Cl2F6N4/c13-5-1-4(11(15,16)17)2-6(14)9(5)24-10(22)8(12(18,19)20)7(3-21)23-24/h1-2H,22H2
InChI key
JWKXVHLIRTVXLD-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description PESTANAL®, analytical standard | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description PESTANAL®, analytical standard | description PESTANAL®, analytical standard |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| assay ≥94.0% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, NMR: suitable, HPLC: suitable | technique(s) - |
| grade analytical standard | grade TraceCERT®, certified reference material | grade analytical standard | grade analytical standard |
| product line PESTANAL® | product line TraceCERT® | product line PESTANAL® | product line PESTANAL® |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?