Przejdź do
42019
Potassium dichromate
reference material for titrimetry, certified by BAM, >99.5%
Synonim(y):
Potassium bichromate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1290,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
K2Cr2O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
294.18
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
231-906-6
MDL number:
eCl@ss:
25140904
1290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reference material
Quality Segment
assay
>99.5%
technique(s)
titration: suitable
mp
398 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
[K+].[K+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1
InChI key
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
General description
Potassium dichromate is an oxidimetric standard produced under stringent conditions and measured with the highest possible precision. Its content determination and homogeneity assessment are performed using volumetric redox titration as the primary analysis method.
Search & download your certificate here.
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
Application
It finds its use as a reference material for the standardization of volumetric solutions in redox titrations.
Features and Benefits
  • Available in a neat format in a secure glass bottle to ensure its stability for the entire shelf life until opened.
  • Traceable to NIST SRMs
  • High-quality offering accurate titer determinations
  • Accompanied by a certificate of analysis (CoA)
Analysis Note
Exact concentration, expiry date, traceability and detailed information on certification can be found on the certificate and certification report, included in each package. Content and expiry date on label.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P2588NIST136FP5271
description
reference material for titrimetry, certified by BAM, >99.5%
description
BioXtra, ≥99.5%
description
NIST® SRM® 136f, oxidimetric standard
description
ReagentPlus®, ≥99.5%
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
format
neat
format
-
format
neat
format
-
assay
>99.5%
assay
≥99.5%
assay
-
assay
≥99.5%
grade
reference material
grade
-
grade
certified reference material
grade
reagent grade
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
mp
398 °C (lit.)
mp
398 °C (lit.)
mp
398 °C (lit.)
mp
398 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium dichromate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Narządy docelowe
Cardio-vascular system, Respiratory system
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7778-50-9
CAS No.
7778-50-9
CAS No.
7778-50-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. ¿Is this item certified on ISO 17034?
    1 answer
    1. This product is a BAM Certified reference material. BAM is accredited as an RM manufacturer in accordance with DIN EN ISO 17034 (General Requirements for the Competence of Reference Material Manufacturers) by the German Accreditation Body (DAkkS). The certification of our reference materials is based on the principles and requirements of DIN EN ISO 17034 and ISO Guide 35.