Przejdź do
42871
Diphenylcarbazone, mixture with diphenylcarbazide
for spectrophotometric det. of Cr, Hg
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116105
EC Number:
208-698-0
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
form
powder
Quality Segment
quality
for spectrophotometric det. of Cr, Hg
composition
diphenylcarbazide, ~60% HPLC , diphenylcarbazone, ~40% HPLC
concentration
~60%
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp
153-157 °C
Other Notes
Reagent for the spectrophotometric det. of various metals
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)