Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 458,00 zł |
Informacje o tej pozycji
458,00 zł
grade
purum
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
mp
59-61 °C (lit.), 60-63 °C
SMILES string
[Se]([Se]c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10Se2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI key
YWWZCHLUQSHMCL-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- methoxyselenenylation of alkenes
- dihydroxylation of double bonds
- hydrothiolation of terminal alkynes
- unsymmetrical diorganyl selenides
- 1-(phenylselenomethyl)vinyl selenides
- allylic phenyl selenides
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description purum, ≥97.0% (GC) | description 98% | description 96% |
| assay ≥97.0% (GC) | assay 98% | assay 96% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 60-63 °C, 59-61 °C (lit.) | mp 59-61 °C (lit.) | mp - |
| grade purum | grade - | grade - |
Phenyl diselenide CAS 1666-13-3 | - | - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diphenyl diselenide
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?