Przejdź do
43301
Enalaprilat
analytical standard
Synonim(y):
(2S)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-Carboxy-3-phenyl-propyl]amino]propanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid, N-[(1S)-1-Carboxy-3-phenylpropyl]-L-alanyl-L-proline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
679,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H24N2O5
Masa cząsteczkowa:
348.39
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
eCl@ss:
25140904
679,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
5-12 wt. % water
format
neat
SMILES string
O=C(N1CCC[C@H]1C(O)=O)[C@H](C)N[C@H](C(O)=O)CCC2=CC=CC=C2
InChI
1S/C18H24N2O5/c1-12(16(21)20-11-5-8-15(20)18(24)25)19-14(17(22)23)10-9-13-6-3-2-4-7-13/h2-4,6-7,12,14-15,19H,5,8-11H2,1H3,(H,22,23)(H,24,25)/t12-,14-,15-/m0/s1
InChI key
LZFZMUMEGBBDTC-QEJZJMRPSA-N
Gene Information
human ... ACE(1636)
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BP7421235274Y0000615
Enalaprilat British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP742
Enalaprilat
Enalaprilat United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1235274
Enalaprilat
description
analytical standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable, chromatography: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
Gene Information
human ... ACE(1636)
Gene Information
human ... ACE(1636)
Gene Information
human ... ACE(1636)
Gene Information
human ... ACE(1636)
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)