Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 425,00 zł |
Informacje o tej pozycji
425,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
contains
α-tocopherol (synthetic stabilizer)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.488-1.492, n20/D 1.489 (lit.)
bp
149 °C/4 mmHg (lit.)
density
0.886 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C/C(CC/C=C(C)/CCC=C(C)C)=C\CO
InChI
1S/C15H26O/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-16/h7,9,11,16H,5-6,8,10,12H2,1-4H3/b14-9+,15-11+
InChI key
CRDAMVZIKSXKFV-YFVJMOTDSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description stabilized, analytical standard, mixture of isomers | description mixture of isomers, ≥95%, stabilized, FG | description mixture of isomers, analytical standard | description 95% |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| grade analytical standard | grade Kosher, FG, Halal | grade analytical standard | grade - |
| application(s) cleaning products | application(s) flavors and fragrances | application(s) cleaning products | application(s) - |
| format neat | format - | format neat | format - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Farnesol
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
204.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96.00 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?