Przejdź do
440108
Trichloro(phenyl)silane
≥97.0%, liquid
Synonim(y):
Phenyltrichlorosilane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
196,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
646,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5SiCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.55
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
202-640-8
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥97.0%
Form:
liquid
196,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Trichloro(phenyl)silane, ≥97.0%
Quality Segment
assay
≥97.0%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.523 (lit.)
bp
201 °C (lit.)
density
1.321 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
silyl
SMILES string
Cl[Si](Cl)(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl3Si/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
ORVMIVQULIKXCP-UHFFFAOYSA-N
General description
Trifluoro(phenyl)silane can react with aliphatic alcohols to yield benzene and alkoxyfluoro and tetraalkoxysilanes. Hydrolytic condensation of this silane in its vapor phase results in the formation of 1,1,3,3-Tetrachloro-1,3-diphenyldisiloxane.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
420034
description
≥97.0%
description
95%
assay
≥97.0%
assay
95%
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.321 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.234 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
201 °C (lit.)
bp
93-96 °C/3 mmHg (lit.)
refractive index
n20/D 1.523 (lit.)
refractive index
n20/D 1.513 (lit.)
form
liquid
form
liquid
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)