Przejdź do
44172
Dodecylamine
puriss., ≥99.5% (GC)
Synonim(y):
1-Aminododecane, Laurylamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
437,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1230,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)11NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.35
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-690-6
Beilstein/REAXYS Number:
1633576
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Assay:
≥99.5% (GC)
Form:
solid
437,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
64 mmHg ( 170 °C)
Quality Segment
grade
puriss.
assay
≥99.5% (GC)
form
solid
impurities
≤0.5% water
bp
247-249 °C (lit.)
mp
27-29 °C (lit.)
solubility
water: 3.5 g/L at 25 °C
density
0.806 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C12H27N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-13H2,1H3
InChI key
JRBPAEWTRLWTQC-UHFFFAOYSA-N
General description
Dodecylamine is a linear primary amine. It participates in the synthesis of kaolinite-dodecylamine complex, useful for the processing of polymer composites. It has been reported to inhibit the mild steel hydrochloric acid corrosion under certain conditions.
Application
Dodecylamine may be used in the following studies:
  • Preparation of novel surfactant copper(II) complexes.
  • As a template for the preparation of hexagonal mesoporous silicate (HMS) materials containing Ti, Zr and Al ions.
  • Synthesis of sponge mesoporous silica (SMS).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D222208325163CDS000369
description
puriss., ≥99.5% (GC)
description
98%
description
≥99%
description
AldrichCPR
assay
≥99.5% (GC)
assay
98%
assay
≥99%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
solubility
water: 3.5 g/L at 25 °C
solubility
-
solubility
water: soluble 3.5 g/L at 25 °C
solubility
-
form
solid
form
crystals
form
solid
form
solid
density
0.806 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.806 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.806 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
bp
247-249 °C (lit.)
bp
247-249 °C (lit.)
bp
247-249 °C (lit.)
bp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dodecylamine
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Narządy docelowe
Gastrointestinal tract,Liver,Immune system, Respiratory system
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
239.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
115 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)