Przejdź do
44208
L-Lysine hydrochloride solution
100 mM amino acid in 0.1 M HCl, analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
300,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14N2O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.65
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5460909
300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
form
liquid
analyte chemical class(es)
amino acids, peptides, proteins
concentration
100 mM amino acid in 0.1 M HCl
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
color
colorless
application(s)
food and beverages
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
InChI key
BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
General description
L-Lysine hydrochloride is one of the essential amino acids which usually finds applications in the treatment of shingles and genital as well mouth lesions attributed to herpes zoster and herpes simplex virus, respectively.
Application
L-Lysine hydrochloride may be used as a reference standard for the determination of L-lysine hydrochloride in pharmaceutical dosage form by high resolution high performance liquid chromatography (HR-HPLC). It may be used as a precursor of lysine for its determination in breath condensate by isotope dilution hydrophilic-interaction liquid chromatography combined with tandem mass spectrometry (HILIC-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)