Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 384,00 zł |
Informacje o tej pozycji
384,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
3 (vs air)
assay
≥97.0% (GC)
autoignition temp.
649 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
9 %
impurities
≤1.0% water
refractive index
n20/D 1.406 (lit.)
bp
118-119 °C (lit.)
density
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCCC(C)O
InChI
1S/C5H12O/c1-3-4-5(2)6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI key
JYVLIDXNZAXMDK-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description analytical standard | description ≥98%, FG | description 98% |
| grade analytical standard | grade Halal, Kosher, FG | grade - |
| format neat | format - | format - |
| application(s) cleaning products | application(s) flavors and fragrances | application(s) - |
| bp 118-119 °C (lit.) | bp 118-119 °C (lit.) | bp 118-119 °C (lit.) |
| Quality Level 100 | Quality Level 300, 400 | Quality Level 100 |
| vapor density 3 (vs air) | vapor density 3 (vs air) | vapor density 3 (vs air) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Pentanol
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
93.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
34 °C - closed cup
Kody zagrożeń
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?