Przejdź do
44787
Aconitine
analytical standard
Synonim(y):
Acetylbenzoylaconine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
660,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H47NO11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
645.74
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-121-7
Beilstein/REAXYS Number:
74608
MDL number:
660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCN1C[C@]2(COC)[C@H](O)C[C@@H](OC)C34C5C[C@]6(O)[C@@H](OC)[C@H](O)[C@@](OC(C)=O)(C5[C@H]6OC(=O)c7ccccc7)C([C@H](OC)C23)C14
InChI
1S/C34H47NO11/c1-7-35-15-31(16-41-3)20(37)13-21(42-4)33-19-14-32(40)28(45-30(39)18-11-9-8-10-12-18)22(19)34(46-17(2)36,27(38)29(32)44-6)23(26(33)35)24(43-5)25(31)33/h8-12,19-29,37-38,40H,7,13-16H2,1-6H3/t19-,20-,21-,22-,23+,24+,25?,26?,27+,28-,29+,31+,32-,33?,34-/m1/s1
InChI key
XFSBVAOIAHNAPC-VBUFWTEXSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A8001PHL893761598405
Aconitine analytical standard
Supelco
44787
Aconitine
Aconitine phyproof® Reference Substance
PHL89376
Aconitine
description
analytical standard
description
≥95% (HPLC), crystalline
description
phyproof® Reference Substance
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
grade
analytical standard
grade
-
grade
primary reference standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
food and beverages
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aconitine
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)