Przejdź do
45119
Methyl elaidate
analytical standard
Synonim(y):
Elaidic acid methyl ester, Methyl trans-9-octadecenoate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
867,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
296.49
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-712-4
Beilstein/REAXYS Number:
1727038
MDL number:
867,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.450
mp
9-10 °C
density
0.871 g/mL at 20 °C (lit.)
format
neat
functional group
ester
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h10-11H,3-9,12-18H2,1-2H3/b11-10+
InChI key
QYDYPVFESGNLHU-ZHACJKMWSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E4762CRM46903
description
analytical standard
description
≥99% (capillary GC)
description
certified reference material, 10 mg/mL in heptane, ampule of 1 mL
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
-
format
single component solution
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
grade
analytical standard
grade
-
grade
TraceCERT®, certified reference material
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99% (capillary GC)
assay
99.9%
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl elaidate
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)