Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 551,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1070,00 zł 909,50 zł |
Informacje o tej pozycji
551,00 zł
Quality Segment
assay
≥99% (capillary GC)
form
liquid
density
0.871 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ester
lipid type
unsaturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h10-11H,3-9,12-18H2,1-2H3/b11-10+
InChI key
QYDYPVFESGNLHU-ZHACJKMWSA-N
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99% (capillary GC) | description analytical standard | description certified reference material, 10 mg/mL in heptane, ampule of 1 mL | description ≥99.0% (GC) |
| functional group ester | functional group ester | functional group ester (methyl) | functional group oleic acid |
| assay ≥99% (capillary GC) | assay ≥99.0% (GC) | assay 99.9% | assay ≥99.0% (GC) |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in - | shipped in ambient |
| form liquid | form - | form liquid | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C |
| density 0.871 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.871 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.871 g/mL at 20 °C (lit.) | density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl elaidate
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?