Przejdź do
45340
(±)-Epichlorohydrin
purum, ≥99% (GC)
Synonim(y):
(±)-2-(Chloromethyl)oxirane, 1-Chloro-2,3-epoxypropane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H5ClO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
92.52
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-439-8
Beilstein/REAXYS Number:
79785
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
3.2 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
13.8 mmHg ( 21.1 °C)
grade
purum
assay
≥99% (GC)
autoignition temp.
779 °F
expl. lim.
21 %
impurities
≤0.1% water
color
APHA: ≤20
refractive index
n20/D 1.438
bp
115-117 °C (lit.)
mp
−57 °C (lit.)
density
1.183 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
agriculture
environmental
functional group
chloro, ether
storage temp.
room temp
SMILES string
ClCC1CO1
InChI
1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2
InChI key
BRLQWZUYTZBJKN-UHFFFAOYSA-N
General description
(±)-Epichlorohydrin is an organochlorine compound, used in the manufacturing of epoxy resins, plasticizers, dye stuffs, lubricants, pharmaceuticals, adhesives and oil emulsification products.
Application
  • Pitfalls in the synthesis of fluorescent methotrexate oligopeptide conjugates.: Addresses challenges in synthesizing fluorescent methotrexate conjugates using Fmoc-Lys(Boc)-OH, aiming to optimize peptide-based drug delivery systems (Sebestyén et al., 2016).
  • Fluoreometric behavior of a novel bis-acridine orange bound to double stranded DNA.: Explores the fluorescent properties of a bis-acridine compound integrated with Fmoc-Lys(Boc)-OH for potential applications in DNA interaction studies (Takenaka et al., 2003).
  • Bis-naphthalene diimide exhibiting an effective bis-threading intercalating ability.: Investigates a bis-naphthalene diimide derivative, facilitated by Fmoc-Lys(Boc)-OH, demonstrating significant DNA intercalation, useful for gene therapy and molecular biology research (Nojima et al., 2003).
  • Novel synthesis of a tetra-acridinyl peptide as a new DNA polyintercalator.: Details the synthesis of a new DNA polyintercalator using Fmoc-Lys(Boc)-OH, highlighting its potential to enhance molecular diagnostics and therapeutic strategies (Ueyama et al., 2000).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
0257865990
description
purum, ≥99% (GC)
description
analytical standard
description
≥98.0% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
grade
purum
grade
analytical standard
grade
-
mp
−57 °C (lit.)
mp
−57 °C (lit.)
mp
-
refractive index
n20/D 1.438
refractive index
n20/D 1.438
refractive index
n20/D 1.411
vapor density
3.2 (vs air)
vapor density
3.2 (vs air)
vapor density
-
density
1.183 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.183 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.819 g/mL at 20 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (±)-Epichlorohydrin
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
82.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
28 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
106-89-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?