Przejdź do
45355
Bromoxynil
PESTANAL®, analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
152,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Br2C6H2(OH)CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
276.91
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-882-7
Beilstein/REAXYS Number:
2364039
MDL number:
eCl@ss:
25140904
152,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
189-191 °C (lit.)
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
Oc1c(Br)cc(cc1Br)C#N
InChI
1S/C7H3Br2NO/c8-5-1-4(3-10)2-6(9)7(5)11/h1-2,11H
InChI key
UPMXNNIRAGDFEH-UHFFFAOYSA-N
General description
Bromoxynil is a foliar-applied contact herbicide, for post-emergence control of annual broad-leaved weeds in agriculture. Its mode of action involves the uncoupling of oxidative phosphorylation in plants and animals. It also inhibits photoreduction and photophosphorylation in chloroplasts.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CRM45355
Bromoxynil PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45355
Bromoxynil
description
PESTANAL®, analytical standard
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
300
grade
analytical standard
grade
TraceCERT®, certified reference material
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromoxynil
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)