Przejdź do
45400
Chlortoluron
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
3-(3-Chloro-4-methyl)-1,1-dimethylurea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
414,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13ClN2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.68
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
239-592-2
Beilstein/REAXYS Number:
2647688
MDL number:
eCl@ss:
25140904
414,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CN(C)C(=O)Nc1ccc(C)c(Cl)c1
InChI
1S/C10H13ClN2O/c1-7-4-5-8(6-9(7)11)12-10(14)13(2)3/h4-6H,1-3H3,(H,12,14)
InChI key
JXCGFZXSOMJFOA-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
947641138493
USP
USP
1138493
Klokortolon
description
PESTANAL®, analytical standard
description
PESTANAL®, analytical standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)