Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 267,00 zł |
Informacje o tej pozycji
267,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COP(=O)(OC)OC(Br)C(Cl)(Cl)Br
InChI
1S/C4H7Br2Cl2O4P/c1-10-13(9,11-2)12-3(5)4(6,7)8/h3H,1-2H3
InChI key
BUYMVQAILCEWRR-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description PESTANAL®, analytical standard | description mixture of isomers, certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland |
| format neat | format - |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - |
| grade analytical standard | grade certified reference material, TraceCERT® |
| product line PESTANAL® | product line - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dibrom®
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?