Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 293,00 zł |
Informacje o tej pozycji
293,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
OC(c1ccc(Cl)cc1)(c2cncnc2)c3ccccc3Cl
InChI
1S/C17H12Cl2N2O/c18-14-7-5-12(6-8-14)17(22,13-9-20-11-21-10-13)15-3-1-2-4-16(15)19/h1-11,22H
InChI key
NHOWDZOIZKMVAI-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Honeys, honeybees and pollens by QuEChERS extraction followed by analysis using liquid chromatography-electrospray ionization-tandem mass spectrometry (LC-ESI-LC-MS/MS) combined with multiple reaction monitoring (MRM) detection.
- Grapes by ethyl acetate extraction, dispersive solid phase extraction (d-SPE) clean-up and LC-ESI-MS/MS with MRM detection.
- Fruit-based baby food samples by programmed temperature vaporizer injection-low pressure gas chromatography coupled with high resolution time-of-flight mass spectrometry (PTV-LP-GC-HR-TOF-MS).
- Foodstuffs by capillary GC-MS equipped with electron impact (EI) mode of ionization.
- Soya grain samples by LC-ESI-MS/MS.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description PESTANAL®, analytical standard | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description ≥98% (HPLC) |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| application(s) agriculture | application(s) - | application(s) environmental | application(s) - |
| format neat | format - | format neat | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade certified reference material, TraceCERT® | grade TraceCERT®, certified reference material | grade - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fenarimol
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Lact. - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
60168-88-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?