Przejdź do
45485
Fenchlorphos
PESTANAL®, analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
197,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8Cl3O3PS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
321.55
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-082-6
Beilstein/REAXYS Number:
1885571
MDL number:
eCl@ss:
25140904
197,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COP(=S)(OC)Oc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H8Cl3O3PS/c1-12-15(16,13-2)14-8-4-6(10)5(9)3-7(8)11/h3-4H,1-2H3
InChI key
JHJOOSLFWRRSGU-UHFFFAOYSA-N
General description
Fenchlorphos is an organophosphorus insecticide, which is commonly used on sheep and cattle against a number of internal and external parasites.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CRM6695437903CRM01874
description
PESTANAL®, analytical standard
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
PESTANAL®, analytical standard
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
format
neat
format
-
format
neat
format
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
grade
analytical standard
grade
TraceCERT®, certified reference material
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
product line
PESTANAL®
product line
TraceCERT®
product line
PESTANAL®
product line
TraceCERT®
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
-
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fenchlorphos
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)