Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H18FeN3S6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
416.49
EC Number:
238-484-2
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3706105
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
description
technical mixture
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)C(=S)S[Fe](SC(=S)N(C)C)SC(=S)N(C)C
InChI
1S/3C3H7NS2.Fe/c3*1-4(2)3(5)6;/h3*1-2H3,(H,5,6);/q;;;+3/p-3
InChI key
WHDGWKAJBYRJJL-UHFFFAOYSA-K
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?