Przejdź do
45686
Thidiazuron
PESTANAL®, analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
509,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8N4OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.25
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
257-356-7
Beilstein/REAXYS Number:
1078092
MDL number:
eCl@ss:
25140904
509,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
O=C(Nc1ccccc1)Nc2cnns2
InChI
1S/C9H8N4OS/c14-9(12-8-6-10-13-15-8)11-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H2,11,12,14)
InChI key
HFCYZXMHUIHAQI-UHFFFAOYSA-N
General description
Thidiazuron is a systemic herbicide, widely employed as an effective plant growth regulator and pre-harvest defoliant for crops such as cotton.
Application
Thidiazuron may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in fruits, vegetables and environmental samples using different chromatography techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P61861046351PHR2484
Azure B United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1046351
Azure B
Azure B Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR2484
Azure B
description
PESTANAL®, analytical standard
description
suitable for plant cell culture, BioReagent
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
format
neat
format
-
format
neat
format
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
grade
analytical standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
product line
PESTANAL®
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thidiazuron
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)