Przejdź do
45708
Ziram
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
Zinc dimethyldithiocarbamate, Dimethyldithiocarbamic acid zinc salt, Ziram
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
159,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2NCSSZnSCSN(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
305.82
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-288-3
Beilstein/REAXYS Number:
3707008
MDL number:
eCl@ss:
25140904
159,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: zinc
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
248-257 °C (lit.)
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)C(=S)S[Zn]SC(=S)N(C)C
InChI
1S/2C3H7NS2.Zn/c2*1-4(2)3(5)6;/h2*1-2H3,(H,5,6);/q;;+2/p-2
InChI key
DUBNHZYBDBBJHD-UHFFFAOYSA-L
General description
Ziram is a fungicide, widely used for the protection of vegetable crops, seed foliage and fruits. It is also employed in rubber industry as an antioxidant and vulcanization accelerator.
Application
Ziram may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in environmental samples, grains, and vegetable samples using different analytical techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
329711ENA250698510ENAH9A8E2789
Ziram PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45708
Ziram
description
PESTANAL®, analytical standard
description
97%
description
-
description
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Narządy docelowe
Liver,Blood, Respiratory system
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)