Przejdź do
45753
Flusilazole
PESTANAL®, analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
197,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H15F2N3Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
315.39
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5824097
eCl@ss:
25140904
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
197,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
C[Si](Cn1cncn1)(c2ccc(F)cc2)c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C16H15F2N3Si/c1-22(12-21-11-19-10-20-21,15-6-2-13(17)3-7-15)16-8-4-14(18)5-9-16/h2-11H,12H2,1H3
InChI key
FQKUGOMFVDPBIZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Flusilazole is an organosilicon fungicide, which belongs to the class of sterol demethylation inhibitors. Its mode of action involves the inhibition of lanosterol 1,4-α-demethylation in fungal sterol biosynthesis.
Application
Flusilazole may be used as a reference standard for the determination of flusilazole in water samples using solid-phase extraction (SPE) method using multi-walled carbon nanotubes as adsorbent coupled with high-performance liquid chromatography (HPLC).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CRM75834SMB00232SML0301
description
PESTANAL®, analytical standard
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
≥95% (LC/MS-ELSD)
description
≥98% (HPLC), from Fusarium sp.
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
200
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
-
grade
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Flusilazole
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
85509-19-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)